Learn More
BD Difco™ Adjuvantien
Artikelnummer. 16831450
Click to view available options
Produkttyp:
Inkomplettes Freund-Adjuvans
Komplettes Freund-Adjuvans
Mycobacterium butyricum
Mycobacterium tuberculosis H37Ra
Vollständiges H37Ra
Menge:
6 x 100mg
6 × 100 mg
6 x 10 ml
Packungsgröße:
6 Stück
60 Milliliter
600 Milligramm
Nicht für therapeutische Zwecke bei Menschen geeignet.
Artikelnummer. 16831450
Marke: BD 263910
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Nicht für therapeutische Zwecke bei Menschen geeignet.
Zur Herstellung von Antigen-Adjuvant-Emulsionen. BD™ Difco™ Adjuvantien sind für immunologische Studien an Labortieren bestimmt. (Nicht für therapeutische Zwecke bei Menschen geeignet.)
  • Adjuvantien sind mit einer wässrigen Antigenlösung oder -suspension vermischt
  • Sobald sie injiziert sind, stellen sie einen Pool von emulgiertem Antigen an der Injektionsstelle bereit und ermöglichen, dass das Antigen über einen längeren Zeitraum freigesetzt wird
  • Mit Adjuvantien wird die Immunantwort auf Antigene (insbesondere lösliche Antigene) verstärkt und verlängert
  • Sie können inkomplettes Freund-Adjuvans einsetzen, um die Verwendung von säurefesten Bazillen zu vermeiden; die Antikörperantwort ist jedoch nicht so ausgeprägt wie bei dem kompletten Adjuvans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Unter kühlen, trockenen Bedingungen in gut abgedichteten Behältern und geschützt vor Oxidationsmitteln lagern.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Immunologische Versuche an Labortieren
Zusammensetzung Adjuvant, Incomplete (Freund)
Menge 6 x 10 ml
Produkttyp Inkomplettes Freund-Adjuvans