Learn More
BD Difco™ Adjuvantien
Zur Herstellung von Antigen-Adjuvant-Emulsionen. BD™ Difco™ Adjuvantien sind für immunologische Studien an Labortieren bestimmt. (Nicht für therapeutische Zwecke bei Menschen geeignet.)
Marke: BD 263910
Benachrichtigungen:
Nicht für therapeutische Zwecke bei Menschen geeignet.
Beschreibung
- Adjuvantien sind mit einer wässrigen Antigenlösung oder -suspension vermischt
- Sobald sie injiziert sind, stellen sie einen Pool von emulgiertem Antigen an der Injektionsstelle bereit und ermöglichen, dass das Antigen über einen längeren Zeitraum freigesetzt wird
- Mit Adjuvantien wird die Immunantwort auf Antigene (insbesondere lösliche Antigene) verstärkt und verlängert
- Sie können inkomplettes Freund-Adjuvans einsetzen, um die Verwendung von säurefesten Bazillen zu vermeiden; die Antikörperantwort ist jedoch nicht so ausgeprägt wie bei dem kompletten Adjuvans
Spezifikation
Unter kühlen, trockenen Bedingungen in gut abgedichteten Behältern und geschützt vor Oxidationsmitteln lagern. | |
Adjuvant, Incomplete (Freund) | |
Inkomplettes Freund-Adjuvans |
Immunologische Versuche an Labortieren | |
6 x 10 ml |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Difco™ Adjuvantien > Unvollständiger Freund; 6 x 10 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur