Learn More
BD Cytometric Bead Array Mouse Th1/Th2 Cytokine Standard
Artikelnummer. 15866908
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 Fläschchen
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15866908
missing translation for 'mfr': BD 552967
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Designed for use as a standard control with the Cytometric Bead Array (CBA) Mouse Th1/Th2 Cytokine Kit
  • Contains a mixture of individually lyophilized recombinant proteins made up of recombinant mouse IL-2, IL-4, IL-5, IFN-γ, and TNF
  • Lyophilized and should be reconstituted and serially diluted before mixing with CBA capture beads and PE detection reagents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Puffer Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150
Enthält Manual
Produkttyp Cytometric Ab Control Standards
Zusammensetzung Mixture of individually lyophilized recombinant proteins made up of recombinant mouse interleukin (IL)-2, IL-4, IL-5, Interferon-γ (IFN-γ) and tumor necrosis factor (TNF)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
pH 7.2
Kennzeichnung RUO
Lagerungsbedingungen 4 °C
Form Lyophilisiert
Menge 1 Fläschchen
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.