Learn More
BD Cytometric Bead Array Human MCP-1 Standard
Useful as a standard control with the CBA Human MCP-1 Flex Set
Marke: BD 558467
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Contains lyophilized recombinant human monocyte chemoattractant protein-1
- When reconstituted in 0.4mL assay diluent, has a protein concentration of 25,000pg/mL
Spezifikation
Aqueous Buffered Solution containing BSA and ProClin™ 150 | |
100 Tests | |
Durchflusszytometrie | |
25000pg/mL | |
0.2mL |
Technical data sheet | |
Cytometric Ab Control Standards | |
RUO | |
4 °C | |
Lyophilisiert |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Human MCP-1 Standard
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: CMIT/MIT
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Cytometric Bead Array Human MCP-1 Standard > Größe: 0.2 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur