Learn More
BD Zellcocktail
Dreifarbiger Reagenzien-Cocktail
Marke:  BD 558495
Artikelnummer. 10008763
  • 820.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Cocktail-Komponente APC Anti-Ratte CD3, FITC Anti-Ratte CD45RA, PE Anti-Ratte CD161a
  • Komponenten haben drei verschiedene Klone: 1F4, OX-33 bzw. jeweils 10/78
  • Isotyp: mIgM,mIgG1, mIgG1
  • Entwickelt zur Identifizierung von T-, B- und NK-Lymphozytenpopulationen von Ratten durch direkte Immunfluoreszenz
  • Reaktivität: Ratte
  • Lagerpuffer: wässrige Pufferlösung, die BSA und ≤ 0.09 % Natriumazid enthält
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
APC, FITC, PE
Zellcocktail
APC Anti-Ratten CD3, FITC Anti-Ratten CD45RA, PE Anti-Ratten CD161a
Flüssig
T-, B- und NK-Lymphozytenpopulationen von Ratten durch direkte Immunfluoreszenz
Durchflusszytometrie
50 Tests
Nur für Forschungszwecke