Learn More
BD Biotin Human NK Cell Enrichment Set - DM
Negative selection of Natural Killer (NK) cells from peripheral blood
Marke:  BD 557987
Artikelnummer. 15859148
  • 1465.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beinhaltet: CD3, CD19, CD36, CD41a, CD66b, CD123, CD235a, IgE biotinylated antibody cocktail and BD IMag SAv particles
Beschreibung
Beschreibung
Set consists of Biotinylated Human NK Cell Enrichment Cocktail and BD IMag™ Streptavidin Particles Plus
  • Reactivity: Human
  • Format: BD IMag-DM, Biotin
Magnetic Labeling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Biotin
1 x 109 Cells