Learn More
Gibco™ Difco™ Trypton Pepton
Click to view available options
Menge:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Packungsgröße:
11.34 Kilogramm
2.26 Kilogramm
454 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | LUO, MUO |
| Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. In gut verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern. |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Bakterienmedien |
| Format | Eimer |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Trockenkulturmedien |
| Menge | 5 lb. |
| Quelle | Tierischen Ursprungs |