Learn More
BD BBL™ Staphyloslide™ Latex Test Kit
Provides a rapid platform for the identification of Staphylococcal isolates, particularly, Staphylococcus aureus
252.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren |
---|---|
Beschreibung | BBL Staphyloslide Latex-Testkit |
Nachweisbare Analyten | Staphylococcus aureus |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Staphylococcus aureus-Tests |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15410937
|
BD
240915 |
100 Tests |
252.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 16-09-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
The BD BBL Staphyloslide Latex Test Kit utilizes blue polystyrene latex particles that have been sensitized with fibrinogen and IgG. When Staphylococcal colonies which possess bound coagulase (clumping factor) and/or protein A are mixed with the latex reagent, the latex particles will agglutinate strongly within 20 seconds.
Specifications
2 °C bis 8 °C, nicht einfrieren | |
BBL Staphyloslide Latex-Testkit | |
Staphylococcus aureus | |
Staphylococcus aureus-Tests |