Learn More
BD BBL™ Koagulase-Plasma (Kaninchen)
Qualitative Bestimmung der Pathogenität von Staphylokokken mittels direkter Röhrchenmethode
Marke: BD 240827
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Koagulase bindet Plasma-Fibrinogen, wodurch die Organismen agglutinieren bzw. Plasma gerinnt. BBL Koagulase-Plasma (Kaninchen) und BBL Koagulase-Plasma (Kaninchen) mit EDTA werden für direkte Röhrchentests empfohlen. Zum Überprüfen der Leistung des Koagulase-Plasmas können Sie zum Anwendungszeitpunkt sowohl positive als auch negative Kontrollkulturen testen.
- Produkttyp: diagnostische Reagenzien und Adjuvanzien
- Gruppierungen: C-Produkte
- Typ: Koagulase-Test
- Haltbarkeit: 1095 Tage
- Etikett enthält eine Erklärung zu Naturkautschuk-Latex
Zertifizierungen
CE-Kennzeichnung
Spezifikation
Kaninchen | |
2 °C bis 8 °C | |
Kaninchen-Koagulase-Plasma | |
10 x 3 ml |
CE | |
Lyophilisiert | |
Qualitative Bestimmung der Pathogenität von Staphylokokken mittels direkter Röhrchenmethode |