missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Rodacplatte TSA-Nährböden, VE=20 Stück
Click to view available options
:
Trypticase Soja-Agar
Beschreibung
- Trypticase™ Soja-Agar mit Lecithin und Polysorbat 80 (RODAC™).
- Für die Oberflächenprobenahme bei mikrobieller Kontamination
- Enthält Trypticase™ Soja-Agar mit Lecithin und Polysorbat 80.
- Markierte Raster erleichtern das Zählen.
- Nach innen geneigte Wände und der konvexe Boden halten das Agarbett bei Transport und Verwendung aufrecht.
Bestellinformation
20 pro Manschette
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
| Farbe | Beige |
| Form | Fest |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Trypticase™ Soja-Agar mit Lecithin und Polysorbat |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Lecithin 0,7 g/l, Polysorbat 80 5 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Nachweis und Zählung von Mikroorganismen auf hygienisch wichtigen Oberflächen |
| Verpackungsart | Platte |
| Menge | 20/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur