Learn More
BD BBL™ Medienzubereitung Sabouraud-Dextrose-Agar
Wird in qualitativen Verfahren für die Kultivierung von pathogenen und nicht pathogenen Pilzen (insbesondere Dermatophyten) verwendet
Marke:  BD 296182
Artikelnummer. 15174172
  • 371.00 € / 100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorbereitete Medien mit Chloramphenicol
  • Gießröhrchen, Gruppierung: Produkte Q bis S
  • Aussehen: Leicht bis mittelbraune Creme bis gelb, Trace-Duftstoff
  • Reaktion bei 25 °C, pH: 5,6 ±0,2
  • Erfüllt die Verhaltensvorgaben der United States Pharmacopeia (USP), des Europäischen Arzneibuchs (EP) und der Japanese Pharmacopoeia (JP)1-3
  • Volumen: 20mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, USP
2 °C bis 8 °C
Vereinigte Staaten
Pankreatischer Verdau von Casein 5 g/l, Peptid-Verdau von Tiergewebe 5 g/l, Dextrose 40 g/l, Agar 15 g/l
Gießröhrchen mit Kappe
Hellbeige
Flüssig
Sabouraud-Dextrose-Agar
Wird in qualitativen Verfahren für die Kultivierung von pathogenen und nicht pathogenen Pilzen (insbesondere Dermatophyten) verwendet
10 ml
Zur Verwendung für die In-vitro-Diagnostik