Learn More
Gibco™ Bacto™ Proteose-Pepton Nr. 3
Enzymatische Verdauung von Schweineproteinen
Marke:  Gibco™ 211693
Artikelnummer. 16249751
  • 367.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
  • Tierischen Ursprungs
  • Hervorragende Ernährung für anspruchsvolle Mikroorganismen mit hohem Proteosegehalt und unterschiedlichen Konzentrationen an Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen
  • Kann in vielen Anwendungen als Serumersatz verwendet werden
  • Zeigt eine erhöhte monoklonale Antikörper- und Proteinproduktion mit CHO-Zellen für onkologische Biotherapeutika
  • Geeignet für eine Vielzahl von mikrobiellen Fermentationsanwendungen in der Tiergesundheitsimpfstoffproduktion, z. B. mit Mycoplasma-Impfstoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
LUO, MUO
Säugetiere, Insekten, mikrobiell
Bakterienmedien
Enzymatische Verdauung von Proteinen
500 g
Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C.  Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Pulver
Flasche
Bacto™
Tierischen Ursprungs