Learn More
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Kligler Eisen-Agar
Click to view available options
:
Kligler Eisen-Agar, 500 g
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, BAM, CCAM, CMPH2, COMPF, ISO, MCM9 |
| Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
| Form | Dehydriert |
| Medientyp | Kligler Eisen-Agar |
| Produkttyp | Agar |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Peptid-Verdau von Tiergewebe 10 g/l, Laktose 10 g/l, Dextrose 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Eisenammoniumcitrat 0,5 g/l, Natriumthiosulfat 0,5 g/l, Agar 15 g/l, Phenolrot 25 mg/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Differenzierung von Mitgliedern der Enterobacteriaceae auf der Basis Ihrer Fähigkeit, Dextrose und Laktose zu fermentieren und Sulfid freizusetzen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |