Learn More
BD BBL™ Coagulase Plasma, Rabbit, with Citrate
Reconstitutes for use in the Direct Tube Method. BD™ BBL™ Coagulase Plasma, Rabbit, with Citrate is a lyophilized reagent to qualitatively identify and determine the pathogenicity of Staphylococcus aureus.
178.00 € - 417.00 €
Spezifikation
Spezies Kaninchen
Farbe Hellbraun
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Form Gefriergetrocknet, flüssig
Produkttyp Kaninchen-Koagulase-Plasma
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11728852
Unterlagen ansehen
BD
240658
10 x 3 ml
178.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11738852
Unterlagen ansehen
BD
240661
10 x 15 ml
417.00 €
10 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Identification of staphylococci is based on microscopic examination, colonial morphology and cultural and biochemical characteristics. Staphylococci associated with acute infection can clot plasma. The most widely used and generally accepted criterion for identification of these pathogenic organisms is based on the presence of the enzyme coagulase.
Staphylococcus aureus produces two types of coagulase, free and bound. Free coagulase is an extracellular enzyme produced when the organism is cultured in broth. Bound coagulase, also known as the clumping factor, remains attached to the cell wall of the organism. In the direct tube test, free coagulase liberated from the cell acts on prothrombin in the coagulase plasma to give a thrombin-like product. This product then acts on fibrinogen to form a fibrin clot.
  • Available in 10-tube packs that reconstitute to 3ml or 15ml for use in the Direct Tube Method
  • Store reconstituted plasma at 2–8°C for up to 14 day, or aliquot and freeze promptly for up to 30 days
Spezifikation
Spezifikation
Kaninchen
2 °C bis 8 °C
Kaninchen-Koagulase-Plasma
Qualitative Verfahren zur Identifizierung von Staphylococcus aureus
Hellbraun
Gefriergetrocknet, flüssig
Gefriergetrocknetes Kaninchen-Plasma mit 0,85 % Natriumcitrat und 0,85 % Natriumchlorid
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 1095 Tage