Learn More
Gibco™ Bacto™ Yeast Extract
Rezeptur für Kulturmedien zur Züchtung von heterotrophen Mikroorganismen. BD Difco™ Bacto™ Trockenkulturmedien-Additiv: Hefeextrakt in Trockenkultur ermöglicht Laboranten und Biotechnologen eine einfache Handhabung.
Marke: Gibco™ 212720
Weitere Details : CAS : 8013-01-2 Netto-Gewicht : 2.27300kg
Beschreibung
- Konzentrat aus wasserlöslichem Anteil von autolysierter Hefe
- Hat den höchsten Kohlenhydratgehalt aller Hefeextrakt-Angebote
- Anderes Isolat von Saccharomyces cerevisiae als das in BD Bacto TC Yeastolate gefundene
- Das Supplement wird in einer Vielzahl von Impfstoffen für Tiere und Menschen verwendet und liefert essentielle wasserlösliche Vitamine, Aminosäuren, Peptide, Neucleoside und Kohlenhydrate in jeder beliebigen Formulierung
- Ergebnisse bei zahlreichen anspruchsvollen und nicht anspruchsvollen Zelltypen, darunter Esherichia coli, Erysipelothrix, Clostridium botulinum, Fusobacterium necroforum und Agrobacterium
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 bis 25 °C. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. | |
Bakterienmedien | |
Rezepturen für Kulturmedien zur Kultivierung von heterotrophen Mikroorganismen | |
2000 g |
Säugetiere, Insekten, mikrobiell | |
Eimer | |
Bacto™ | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |