Learn More
BD Bacto™ dehydriertes Agar
Artikelnummer. 11758223
Click to view available options
Menge:
100 g
454 g
2000 g
Verpackungsart:
Behälter
Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
454 Gramm
Artikelnummer. 11758223
Marke: BD 214030
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Gereinigtes Verfestigungsmittel. Dehydrierter BD Difco™ Bacto™ Agar wurde zur Entfernung von Fremdstoffen gereinigt.
Gereinigtes Verfestigungsmittel. Dehydrierter BD Difco™ Bacto™ Agar wurde zur Entfernung von Fremdstoffen gereinigt.
  • Fremdstoffe, pigmentierte Anteile und Salze werden auf ein Minimum reduziert
  • Feines, leicht farbiges Granulat
  • Praktische Abwiegung und Handhabung
Zur Bestimmung der Motilität und des Wachstums von anaeroben und mikroaerophilen Bakterien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO/DIS, 11014
Konzentration 1.5 %
Zusatzstoff Agar
Form Dehydriert
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Motilität und des Wachstums von anaeroben und mikroaerophilen Bakterien:
Verpackungsart Behälter
Menge 2000 g