Learn More
Berkshire™ BCR™ Polyester Half-Finger Cleanroom Glove Liners
Continuous filament knitted polyester construction is thin yet durable, while the half-finger design permits tactility in addition to wicking moisture from the palms.
Marke: Berkshire™ BGL2.20L
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Reduziert Schweißbildung und Kontaktdermatitis, die häufig mit dem Tragen von Latex-, Urethan-, PVC- oder Nitrilhandschuhen verbunden sind
- Das Halbfinger-Design ermöglicht ein Tastgefühl und leitet gleichzeitig Feuchtigkeit aus den Handflächen ab
- 100 % Endlosfilament aus gestricktem Polyester ist dünn, aber langlebig
- Beidseitig tragbar durch beidhändiges Design
- Handschuhe können wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
- Geeignet für die Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse
Spezifikation
Unbeschichtet | |
Wiederverwendbar | |
Polyester | |
Halbhoch | |
Gestrickt | |
Packung |
Weiß | |
Beidseitig tragbar | |
L | |
Labore und Fertigungsumgebungen | |
Blau | |
BGL2 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0835479 | Konformitätserklärung | 26/04/2023 | BGL2.20L |
0837390 | Konformitätserklärung | 25/04/2023 | BGL2.20L |
0837390 | Sterilitätszertifikat | 25/04/2023 | BGL2.20L |
0835479 | Analysenzertifikat | 23/08/2022 | BGL2.20L |
0835479 | Konformitätsbescheinigung | 23/08/2022 | BGL2.20L |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ BCR™ Polyester Half-Finger Cleanroom Glove Liners > Groß, Packung
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur