Learn More
Berkshire International™ Reinraumpapier A4 85 g perforiert
BCR Reinraumpapier 85 g A4 mit 2fach-Lochung ist in mehreren Farben erhältlich.
243.00 € - 306.00 €
Spezifikation
Material | Holzzellstoff (100 %) mit synthetischem Latex-Additiv |
---|---|
Liniert | Nein |
Länge (metrisch) | 297 mm |
Breite (metrisch) | 210 mm |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17460154
|
Berkshire International™
B85A4G2HP25010 |
Grün |
243.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17450154
|
Berkshire International™
B85A4B2HP25010 |
Blau |
306.00 €
2500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
17470154
|
Berkshire International™
B85A4P2HP25010 |
Rosa |
306.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17480154
|
Berkshire International™
B85A4W2HP25010 |
Weiß |
306.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17490154
|
Berkshire International™
B85A4Y2HP25010 |
Gelb |
306.00 €
2500 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- In 5 Farben erhältlich:Grün, Blau, Rosa, Weiß und Gelb
Spezifikation
Holzzellstoff (100 %) mit synthetischem Latex-Additiv | |
297 mm | |
Autoklavierbar | |
Papier für Reinraumumgebungen: Schreiben, Kopieren und Drucken | |
Ja | |
Unsteril |
Nein | |
210 mm | |
Ja | |
Kopierer und Laserdrucker | |
A4. | |
85 g |