Learn More
Berkshire™ BCR™ MyNotes für Reinräume
Unsere BCR™ Mynotes werden mit der reinsten Zellulose aus speziell ausgewählten Wäldern hergestellt und speziell beschichtet, um die Freisetzung von Partikeln und Fasern zu minimieren
Marke: Berkshire™ MNBKA4CR
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
Praktisch für die Aufzeichnung von Notizen und Daten im Reinraum. Der Bond wird mit der reinsten Zellulose aus speziell ausgewählten, nachhaltigen Wäldern hergestellt und mit einer proprietären Formel beschichtet, um die Freisetzung von Partikeln und Fasern zu minimieren.Spezifikation
Zellulose | |
ISO-Klasse 3 bis 7, Reinraumklasse 1 bis 10.000, EU-Gütegrad B/C/D | |
A4. |
Collegeblock-Bindung | |
50 Blatt/Karton |