Learn More
Brady™ BBP33 Schilder- und Etikettendrucker
Artikelnummer. 15117133
Click to view available options
Produkttyp:
Etikettendrucker GB
PC-basierter Etikettendrucker
Schilder- und Etikettendrucker
Softwaretyp:
Brady Workstation, LabelMark, MarkWare, Windows-basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware, CodeSoft
LabelMark
LabelMark und MarkWare Software
MarkWare
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15117133
Marke: Brady™ 711076
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Drucker, Netzkabel, USB-Kabel, Treiber-CD, Reinigungskit und Kurzanleitung.
Der BBP33 Etikettendrucker ist ein bedienfreundlicher, leistungsstarker und schneller Etikettendrucker für die Industrie. Dieser Etikettendrucker bietet einen umfassenden, störungsfreien Betrieb mit automatischer Etiketteneinrichtung, ohne Kalibrierung, ohne Sensoreinstellung und ohne Etikettenverschwendung. Der BBP33 Drucker erleichtert auch den Materialwechsel. Mit dem benutzerfreundlichen Drop-in-Farbband und den Kassettenetiketten muss der Benutzer lediglich die Kassette einsetzen, verriegeln und lostippen. Der BBP33 druckt auf dem ersten Etikett und produziert eine Kennzeichnung für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Draht- und Plattenidentifizierung, Sicherheits- und Lichtbogenmarkierungen, Typenschilder und Leiterplattenkennzeichnung, Fertigungslinien-Etiketten, Rohrmarkierungen, 5S-Etiketten und vieles mehr.
  • Einfach einzusetzende Materialkassetten ohne Kalibrierungsanforderung (in ca. 15 bis 20 Sekunden)
  • Druckt von 0.5 in. bis zu 4 in. breite Etiketten
  • Eine große Auswahl an strapazierfähigen Farbbändern, Etiketten und Farbbändern ist ebenfalls erhältlich
Spezifikation
Produkttyp PC-basierter Etikettendrucker
Displaytyp Einfarbiger LCD
Print Technology Thermotransfer
Breite (metrisch) 230,60 mm
Höhe (metrisch) 241,60 mm
Tiefe (metrisch) 304,80 mm
Abmessungen (L x B) 241,60 x 230,60 mm
Farbfunktion Monochrom
Enthält Drucker, Netzkabel, USB-Kabel, Treiber-CD, Reinigungskit und Schnellstartanleitung
Sprachen Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch (Bokmål), Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
Hauptspeicher 4 GB
Druckgeschwindigkeit 101.6 mm/sec.
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp LabelMark
Anschlusstypen USB, Ethernet. Wahlweise: WiFi, Bluetooth
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 40°C
Gewicht (metrisch) 5,30 kg
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australien/Neuseeland), EAC (Russland, Weißrussland & Kasachstan), CCC (China) und China RoHS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Echter Multiapplikationsdrucker mit einem kompletten Sortiment an Zubehör für die Kennzeichnung von Drähten, Kabeln, Produkten und Elektronik sowie für Sicherheits-, Anlagen- und Lean/5S-Anwendungen
Menge Je 1
Gewährleistung 1 Jahr
Kennwerte der Stromversorgung 240 V