Learn More
Brady™ BBP31 Schilder- und Etikettendrucker
Código de producto. p-8000959
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Keyboard Type:
AZERTY
CYRILLIC
QWERTY
QWERTZ
Softwaretyp:
Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware
MarkWare
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11705495
missing translation for 'mfr': Brady™ 710739
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Der BBP™31 ist ein bedienerfreundlicher und vielseitiger Schilder- und Etikettendrucker, mit dem
Schilder und Etiketten bis zu 101mm Breite bedruckt werden können. Er verfügt über einen grossen
Touchscreen und einer intuitiven Bedienerführung, die es ermöglicht Etiketten schnell und einfach in
gerade einmal zwei Arbeitsschritten zu erstellen. Der BBP™31 kann hunderte verschiedene Etiketten,
Bänder, Anhänger und Materialien bedrucken. Stand-Alone-Betrieb oder der Anschluss an einen PC und bieten dabei maximale Flexibilität.
Grosser Touchscreen: Verschieben und Anpassen von Objekten per „Drag & Drop”
2-Touch Printing: Text eingeben - drucken - fertig!
Laden, Klicken, Drucken: für die automatische Formatierung sorgt die „Smart Cell“- Technology
Vollwertige Klapptastatur im Notebook-Look in vier Versionen (AZERTY, QWERTY, QWERTZ, Kyrillisch/QWERTY)
Stand-Alone-Betrieb oder PC-Anschluss
Bedrucken von Etiketten zwischen 12,7mm und 101mm Breite
221 integrierte Piktogramme, schneller Import weiterer Piktogramme und Schriften
Integrierte Assistenten für die Rohrmarkierung und die Chemikalienkennzeichnung mit GHS-Symbolen nach CLP-Verordnung
Vorlagen für gängige Etiketten wie z. B. Etiketten mit Kopfzeile und eine umfangreiche
Bibliothek mit über 250 vorgedruckten Schildern und Etiketten (FR=253, EN=247, IT=291, DU=218, GE=300)
Sehr grosse Materialauswahl
Fragen Sie unsere vielfältigen Etikettenmaterialien für nahezu jede Laboranwendung an.
Typ: BBP™31 QWERTY EU PRINTER + MW
Especificaciones
Produkttyp Sign and Label Printer
Displaytyp Intuitive Touchscreen
Print Technology Thermotransfer
Länge (metrisch) 225.00 mm
Breite (metrisch) 305 mm
Höhe (metrisch) 225 mm
Tiefe (metrisch) 280.00 mm
Abmessungen (L x B) 101 mm
Abmessungen (L x B x H) 225 x 305 x 225 mm
Farbfunktion Monochrom
Hauptspeicher 50 MB internal memory
Modell BBP31
Druckgeschwindigkeit 76 mm/sec.
Auflösung 300 dpi
Softwaretyp Brady Workstation, MarkWare, Windows basierter Treiber für die Verwendung von Drittanbietersoftware
Anschlusstypen USB
Temperaturbereich (metrisch) 10°C bis 40°C
Gewicht (metrisch) 6.5 kg
Zertifizierung/Konformität UL, cUL, CE, WEEE, RoHS, RCM (Australia / New Zealand), EAC (Russia, Belarus and Kazakhstan), CCC (China), and China RoHS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pipe markers, Arc flash labels, RTK chemical labels
Menge Je 1
Gewährleistung 1 Jahr
Kennwerte der Stromversorgung 220 V
Keyboard Type AZERTY
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado