Learn More
Velp Scientifica™ Lösungsmittelextraktor der Serie SER 148
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-8015286 Alle ansehen Velp Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
3 Positionen, 500 W
6 Positionen, 950 W
Länge (metrisch):
480 mm
700 mm
Breite (metrisch):
480 mm
700 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10536243
Marke: Velp Scientifica™ F30300242
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Arbeitet zur Bestimmung des Gehalts an löslichen Produkten nach der Randall Technik. Der halbautomatische Lösungsmittelextraktor der Serie SER 148 von Velp Scientifica™ kann zur Trennung von festen und halbfesten Proben durch Eintauchen, Waschen und Lösungsmittelrückgewinnung verwendet werden.
  • Besser als der herkömmliche Soxhlet-Extraktor
  • Bis zu 5 Mal schneller als herkömmliche Soxhlets (Heiß- oder Kaltlösemittel)
  • Niedriger Lösungsmittelverbrauch (bis zu 75 %)
  • Senkung der Analysekosten
  • Praktische &-Wahl
  • Auswahl aus 29 integrierten Leerprogrammen
  • Zwei Modelle entsprechend der Probenlast erhältlich
  • SER 148/3, ein Lösungsmittel-Absaugsystem mit 3 Positionen
  • SER 148/6, ein Lösungsmittel-Absaugsystem mit 6 Positionen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 30 bis 100 ml
Beschreibung 6 Positionen, 950 W
Material Edelstahl
Menge Je 1
Höhe (metrisch) 620 mm
Länge (metrisch) 700 mm
Breite (metrisch) 700 mm
Gewicht (metrisch) 40 kg