Learn More
Brady™ BBP12 Label Printer Kit EU with Cutter and Unwinder
Der BBP12 Etikettendrucker ist ein kompakter, zuverlässiger und preisgünstiger Thermotransferdrucker-Einsteigermodell für den Tisch, der ideal für den Druck mit geringem Volumen auf vielen verschiedenen Materialien geeignet ist.
Marke: Brady™ 195966
606.55 EUR gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21731" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The BBP™12 gives you the versatility to print all your basic label types from one machine, saving costs, reducing downtime and simplifying your labeling.
- Over 800 varieties of labels, including external-feed bulk rolls and custom parts for general identification, wire marking, asset tracking and more
- Specifically designed small-core media rolls and ribbons provide fast installation and reduce change-over time
- Centering ribbon spindle virtually eliminates ribbon wrinkle
- Compact size won't clutter your workplace or bench
- Comes with cutter, unwinder, and free Brady™ Workstation Basic Design Software Suite
Spezifikation
Color LCD | |
8 in. | |
7,5 in. | |
10 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Monochrom | |
Czech, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Kazakh, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Slovakian, Spanish, Swedish, Turkish | |
BBP12 | |
300 dpi | |
Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ 10 | |
5.1 lb. | |
Barcode-Etiketten, Laborkennzeichnung, Leitungs- und Kabeletiketten | |
110/240 V |
Thermotransfer | |
203 mm | |
191 mm | |
259 mm | |
Unsteril | |
BBP12 Printer with Pre-installed Cutter, Unwinder, USB Cable, EU Power Cord, Product CD, Quick Start Guide, Brady™ Basic Suite | |
128 MB (Flash), 64 MB (SDB), SD-Flash-Speicherkarte bis zu 32 GB | |
101.6 mm/s | |
Ethernet, seriell, USB | |
5 bis 40 °C | |
2.3 kg | |
1 Jahr |