Learn More
BD Zubehör für BBL™ Crystal™ Identifizierungssysteme
Marke:  BD 245015
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11778049
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
BBL Crystal MIND Software
  • Interpretiert die Testergebnisse und ermöglicht die Probenidentifizierung
  • Die Mindestanforderungen an die Software sind ein mit MS-DOS™ 5.0 oder höher kompatibler Computer; Intel™ 486 Mikroprozessor mit mindestens 16 MB RAM; Software ist kompatibel mit Microsoft™ Windows™ (3.11, 95, 98, 2000, XP) Computer muss mindestens über Microsoft ODBC Version 2.00 und ein 3.5-Zoll-Diskettenlaufwerk verfügen
Codebücher Einschließlich Enterisch/Nonfermenter, Anaerob, Neisseria/Haemophilus, Grampositiv, Rapid Grampositiv) Lieferung in einzelnem Hardcopy-Binder BBL Crystal Panel Viewer
  • Für eine vereinfachte Anzeige und Aufzeichnung von chromogenen und fluorogenen Reaktionen
BBL CrystalSpec™ Standards†
  • Satz von zwei Kalibrierstandards für das CrystalSpec Nephelometer, einem Kalibrierplatzhalter und einem Kalibrierstandard
†Direktversand ist erforderlich. Alle Sendungen FOB aus Cockeysville, MD, USA. Frachtkosten werden im Voraus bezahlt und als separate Position auf der Rechnung abgerechnet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibrierungsstandard
CrystalSpec™ Nephelometer
Set mit zwei Kalibrierstandards, einem Kalibrierleerwert und einem Kalibrierstandard
Jeweils