Learn More
RETSCH Backenbrecher, Modell BB 50
Für schnelles, effektives Zerkleinern und Vorzerkleinern von mittelharten, harten, spröden und zähen Materialien. Retsch™ BB 300 Modell Jaw Crusher ist ideal für die Probenvorbereitung im Labor.
16110.00 € - 25070.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Backenbrecher |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | CE-zertifiziert |
Abmessungen (L x B x H) | 560 x 420 x 460 mm |
Elektrische Anforderungen | 200/240 V, 50/60 Hz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal geeignet für das Zerkleinern kleiner Probenmengen mit großen Zufuhrgrößen, sanft und verlustfrei |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
14831621
|
RETSCH
20.062.0001 |
Manganstahl, Edelstahl |
16110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14841621
|
RETSCH
20.062.0002 |
Edelstahl |
16900.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15135543
|
RETSCH
20.062.0005 |
Stahl |
16270.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14851621
|
RETSCH
20.062.0004 |
Zirkonoxid |
25070.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
14821621
|
RETSCH
20.062.0003 |
Wolframkarbid |
22510.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descripción
- Leistungsstarke Größenreduzierung durch 1.1 kW-Industrieantrieb
- Kompaktes Tischgerät
- Entfernbare Backen für einfache Reinigung
- Die einstellbare Drehzahl ermöglicht die Anpassung an die Probeneigenschaften.
- Verschleißkompensation mit Nullpunkteinstellung
- Praktische Bedientastatur mit Digitalanzeige
- Speicher für die Einstellung der Spaltbreite
- Breites Spektrum an Materialien für kontaminationsfreies Schleifen
- Großer zurückklappbarer Trichter
- Automatische Verschleißmeldung
Especificaciones
Backenbrecher | |
560 x 420 x 460 mm | |
Ideal geeignet für das Zerkleinern kleiner Probenmengen mit großen Zufuhrgrößen, sanft und verlustfrei | |
50/60 Hz | |
560 mm | |
3-Phasenmotor | |
420 mm |
CE-zertifiziert | |
200/240 V, 50/60 Hz | |
460 mm | |
IP20 (IP00 an belüfteten Einschüben) | |
BB. 50 | |
200/240 V |