Learn More
(±)-Bay K 8644, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424079
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
Artikelnummer. 15424079
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61480.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein aktiver L-Typ, spannungsgesteuerter Calcium-Kanal-Agonist
An active L-type, voltage-gated calcium channel agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71145-03-4
Summenformel C16H15F3N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 356.301
MDL-Nummer MFCD00036697
InChI-Schlüssel ZFLWDHHVRRZMEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-, methyl ester, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2′-trifluoromethyl phenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, bay-k-8644, +--isomer, opera_id_789, d01rad, y-bay k 8644, r-+-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 2303
ChEBI CHEBI:34555
IUPAC-Name Methyl2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-dihydropyridin-3-carboxylat
SMILES CC1=C(C(C(=C(N1)C)[N+](=O)[O-])C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Bay K 8644
Farbe Gelb
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO at 20mg/ml; Also soluble in methanol or ethanol at 60mg/ml; Insoluble in water
Formelmasse 356.3
Physikalische Form Pulver