Learn More
Tocris Bioscience™ BAY 876
Potent and selective GLUT1 inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 6199/5
116.62 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
BAY 876 is a potent and selective GLUT1 inhibitor (IC50 = 2 nM) that displays selectivity for GLUT1 over GLUT2/3/4 (IC50 values are 10.8, 1.67 and 0.29 μM, respectively). BAY 876 induces cell death in hypoxic conditions in vitro and inhibits glucose uptake by Hela-MaTu cells. In ovarian cancer, BAY 876 reduces glycolysis rates and ATP production and inhibits proliferation in vitro and in vivo. This compound is cell permeable and orally bioavailable.Spezifikation
N4-[1-[(4-Cyanophenyl)methyl]-5-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-7-fluoro-2,4-quinolinedicarboxamide | |
5 mg | |
98% |
1799753-84-6 | |
C24H16F4N6O2 |