Learn More
Asecos™ BATTERY STORE PRO Lagerschrank ION-CLASSIC-90
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus mit integriertem 3-stufigen Warn-/Brandunterdrückungssystem
N.V.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform |
---|---|
Farbe | Anthrazitgrau, Enzianblau |
Abmessungen (T x B x H) | 615 x 1193 x 2224 mm |
Abmessungen (T x B x H) innen | 522 x 1050 x 1647 mm |
Material | Stahlblech |
Benachrichtigungen:
Nur für Verwendung in Innenräumen
Produktcode | Marke | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Einschübe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16329426
|
Asecos™
3805504737258 |
3 | N/A | N/A | N/A | |||||
16339426
|
Asecos™
3805504737264 |
4 | N/A | N/A | N/A | |||||
16368225
|
Asecos™
38055-047-37265 |
5 | N/A | N/A | N/A | |||||
16349426
|
Asecos™
3805504737266 |
6 | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
- Robuste und langlebige Konstruktion: Tür mit drei Scharnieren; außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für Korrosionsschutz; kratz- und stoßfeste Oberfläche; leicht zu reinigen
- Einfache, komfortable Bedienung: leicht gängige Türen mit Selbstschließfunktion und geöltem Türschließer; Türen lassen sich mit minimalem Kraftaufwand öffnen
- Keine unbefugte Benutzung: Die Türen können mit Schließzylinder und Verriegelungsanzeiger (rot/grün) abgeschlossen werden (eine Integration in ein vorhandenes Schließsystem ist möglich).
- Leicht transportierbar: integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelverkleidung
- Justierhilfen zum Ausrichten der Schränke bei Bodenunebenheiten
- Belüftung: integrierte Luftkanäle (DN 75), bereit für den Anschluss an ein technisches Abluftsystem; Drehrad im Abluftgitter zur Indikation einer ausreichenden technischen Belüftung
- Rundumschutz: 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90/Typentest gemäß EN 14470-1) und mehr als 90 Minuten feuerbeständig von innen nach außen
- Sicheres Lagern und Laden: integriertes 3-stufiges Warn-/Brandunterdrückungssystem mit Rauchmelder, Temperatursensor, optischen und akustischen Alarmen sowie Brandunterdrückungseinheit; automatische Aktivierung im Brandfall; bereit für den Anschluss an die Stromversorgung
Spezifikation
Feuerbeständigkeit von 90 Minuten, Typentest gemäß EN 14470-1, CE-konform | |
615 x 1193 x 2224 mm | |
Stahlblech | |
Flügel | |
Bodenauffangwanne (pulverbeschichtetes Stahlblech) | |
2 | |
pulverbeschichtet struktur |
Anthrazitgrau, Enzianblau | |
522 x 1050 x 1647 mm | |
Lagerschrank | |
Sichere passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus | |
IO90.195.120.K2.WDC. | |
Gitterrost |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Asecos™ BATTERY STORE PRO Lagerschrank ION-CLASSIC-90