Learn More
VACUUBRAND™ Batterieblock 9 V Lithium
Marke: VACUUBRAND™ 20612220
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Batterieblock | |
9 V |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
VACUUBRAND™ Batterieblock 9 V Lithium > Spannung:9V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur