Learn More
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11344599
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11344599
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Artikelnummer. 11344599
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23244.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Bathophenanthrolindisulfonsäure-Dinatriumsalsalzhydrat wird als kolorimetrisches Reagenz zum Nachweis von Eisen verwendet. Es wird häufig für die Bestimmung wässriger Eisen verwendet, ohne dass Lösungsmittel für die Extraktion verwendet werden. Es wird als Vorläufer bei der Herstellung von anionischem Europium(III) disulfoniertem Bathophenanthrolin-Tris(Dibenzoylmethanat)-Komplex und Ruthenium-II-Tris (Bathophenanthrolindisulfonat) verwendet. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der katalytischen Oxidation von 2-Hexanol, da es es zu einem wasserlöslichen Komplex mit Palladium macht.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52746-49-3
Summenformel C24H14N2Na2O6S2
Molekulargewicht (g/mol) 536.48
MDL-Nummer MFCD00149310
InChI-Schlüssel PCNDSIWXTYFWIA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
PubChem CID 54669730
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CC=NC2=C1C=CC1=C2N=CC=C1C1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bathophenanthrolinedisulfonic acid disodium salt hydrate
Schmelzpunkt >300°C
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Dinatrium;4-[7-(4-Sulfonatophenyl)-1,10-Phenanthrolin-4-yl]Benzylsulfonat;Hydrat
Formelmasse 536.48 (Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0440726 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2023 Catalog NumberB23244.06,B23244.MD,B23244.03
Chargennummer10237978 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/02/2023 Catalog NumberB23244.06,B23244.MD,B23244.03
Chargennummer10243744 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberB23244.06,B23244.MD,B23244.03
Chargennummer10242310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2022 Catalog NumberB23244.06,B23244.MD,B23244.03
Chargennummer10240776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2022 Catalog NumberB23244.06,B23244.MD,B23244.03
Name des Produkts
4,7-Diphenyl-1,10-phenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >