Learn More
Multiroir Controlec™ BASICBOX stapelbare Aufbewahrungsboxen
Einfach und sicher übereinander stapelbar. Multiroir Controlec™ BASICBOX stapelbare Aufbewahrungsboxen bestehen aus klarem Kunststoff mit eingelassenem, einrastbarem Deckel und abgerundeten Ecken für die praktische Lagerung von Nahrungsmitteln oder anderen Produkten. In verschiedenen Größen erhältlich.
Marke:  Multiroir Controlec™ 18726
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15809485
  • 20.65 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Die BASICBOX Serie ist eine hervorragende und solide Lagerungslösung für Produkte und Lebensmittel aller Art.
  • Aus recyclebarem Polypropylen (PP)
  • Eignet sich für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Durchsichtiges Material für einen perfekten Überblick über den Inhalt
  • Der Deckel wird durch ein Scharnier an den Seiten der Kiste auf den Boden geklickt
  • Tiefer versenkter Deckel für optimale Stabilität beim Stapeln
  • Abgerundete Ecken sorgen für eine sichere Verwendung
  • Temperaturbereich von -20° C via +70° C
Spezifikation
Spezifikation
20 L
Polypropylen
Durchscheinend
Rechteckig
Deckel
1
Ja
-20° bis +70 °C
425 mm
330 mm
213 mm
Durchscheinend
Versenkter Deckel zum Aufstecken
Polypropylen
Lebensmittelindustrie
Stapelbar
Schubeinsätze
BASICBOX
425 x 330 x 213 mm
425 mm
330 mm
213 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Multiroir Controlec™ BASICBOX stapelbare Aufbewahrungsboxen > BASICBOX stapelbare Boxen: Fassungsvermögen 20 l