Learn More
Thermo Scientific™ Basic Vortexmischer
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU-, UK-, CN-Stecker
Zertifizierung/Konformität:
CE
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Beinhaltet
Standard package includes the Rubber platform 88882120 x 1
Der Thermo Scientific™ Basic Vortexmischer bietet umfassende Mischfunktionen für enzymatische und RIA-Assays, allgemeines Mischen von Reagenzgläsern, biochemische Assays, Vorbereitung viraler Verdünnungen, ausgefällte Assays, Zellsuspensionsvortexen und Mischen von Gewebeproben.
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Kontinuierlicher und Touch-Modus
- Drehzahlbereich: 200 bis 3000 U/min
- Drehzahlgenauigkeit ±5 % U/min
- Praktische Geschwindigkeitseinstellungen über den Drehknopf
- Stabil für den langfristigen Betrieb
- Mehrere Zubehörteile für unterschiedliche Gefäße
Bestellinformation
Bestellen Sie verschiedene Zubehörteile als Adapter für Mehrfachnwendungen
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 4 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 0,5 kg |
| Drehzahlbereich | 200 bis 3000 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 100/240 V |
| Aufnahmevermögen | Röhrchen |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Steckertyp | EU-, UK-, CN-Stecker |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Material | ABS-Gehäuse |
| Abmessungen (L x B x H) | 290 x 270 x 240 mm (11,4 x 10,7 x 9,4 in.) |
| Mehr anzeigen |