Learn More
Memmert™ Wasserbad, einfache Ausführung
Artikelnummer. 10433302 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
missing translation for 'unitSize'
1 Stück
Product Code. 10433302
missing translation for 'mfr': Memmert™ WNB29
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Wasserbad aus korrosionsbeständigem Edelstahl Memmert™ Basic Serie Wasserbäder verfügen über eine präzise Elektronik und einen Mehrfachtemperaturschutz, um ein Höchstmaß an Sicherheit im Labor zu gewährleisten.
  • Mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
  • Digital-Display
  • Übertemperaturschutz
  • Integrierte digitale Zeitschaltuhr
Specifications
Reglertyp Mikroprozessor PID
Kapazität (metrisch) 29 l
Zertifizierung/Konformität CE, VDE, GS
Display Digitale LED
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Forschungslabore, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Temperaturregelung
Material Rostfreier Stahl
Modell WNB 29
Maximale Temperatur (metrisch) 95 °C
Temperaturauflösung ±0,1 °C
Länge (metrisch) 818 mm
Innenlänge (metrisch) 590 mm
Breite (metrisch) 516 mm
Innenbreite (metrisch) 350 mm
Höhe (metrisch) 238 mm
Innenhöhe (metrisch) 140 mm
Innentiefe (metrisch) 590 mm
Versandgewicht (metrisch) 29 kg
Gewicht (metrisch) 22 kg
Spannung 230 V
Wirkleistung 2,4 kW
Frequenz 50/60 Hz