Learn More
Memmert™ Wasserbad, einfache Ausführung
Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
7 l
10 l
14 l
22 l
29 l
45 l
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mikroprozessorbasierte PID-Temperaturregelung
- Digital-Display
- Übertemperaturschutz
- Integrierte digitale Zeitschaltuhr
Spezifikation
Spezifikation
| Reglertyp | Mikroprozessor PID |
| Kapazität (metrisch) | 10 l |
| Zertifizierung/Konformität | CE, VDE, GS |
| Display | Digitale LED |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Forschungslabore, Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Temperaturregelung |
| Material | Rostfreier Stahl |
| Modell | WNB 10 |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 95 °C |
| Temperaturauflösung | ±0,1 °C |
| Länge (metrisch) | 578 mm |
| Mehr anzeigen |