Learn More
Thermo Scientific Chemicals Basisches Fuchsin
Beschreibung
Biological stain for distinguishing coli and aerogene bacteriaBasic Fuchsin is useful for Ziehl-Neelson staining to detect acid-fast bacilli. It is also used to stain tubercle bacillus and bacterial flagella. It plays an important role for tissue sections to visualize elastic fibers, cardiac and skeletal muscle tissue. It also acts as bacterial and histological stains. Further, it is used to stain cellular elements, certain tissues, bacteria and also acts as a local anti-infective.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologische Färbung zur Unterscheidung von Coli und aerogenen Bakterien. Basisches Fuchsin ist für Ziehl-Neelson-Färbungen nützlich, um säurefeste Bazillen zu erkennen. Es wird auch zur Färbung von Tuberkelbacillus und bakterieller Flagella verwendet. Für Gewebequerschnitte spielt es eine wichtige Rolle beim Visualisieren elastischer Fasern und von Herz- und Skelettmuskelgewebe. Es wirkt auch als bakterielles und histologisches Färbemittel. Darüber hinaus wird es zur Färbung zellulärer Elemente, bestimmter Gewebe, Bakterien verwendet und wirkt auch als lokale Anti-Infektiv.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol, Diethylether und Säuren. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chloroformiaten.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Basic Fuchsin |
Schmelzpunkt | 268°C to 270°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 4166684 |
Merck Index | 14,5652 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,alcohol,diethyl ether and acids practice; Insoluble in ether. |
Formelmasse | 337.86 |
Sicherheit und Handhabung
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
- Basic Fuchsin
- Gefahr
- Karzinogenität Kategorie 2
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: magenta
RUO – Research Use Only