Learn More
MP Biomedicals™ Basic Agarose Premier
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Agarose ist ein gereinigtes lineares Galaktan-Hydrokolloid, das aus Agar oder aus Agar enthaltenden Meeresalgen isoliert wird.
- Basic Agarose Premier ist ideal für die routinemäßige schnelle Trennung von DNA- und RNA-Fragmenten sowie PCR-Produkten, die Vorbereitung von Plasmiden sowie für Screening-, Klonierungs- und Blotting-Verfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 9012-36-6 |
| Beschreibung | Agarose ist ein gereinigtes lineargalactan Hydrokolloid, das aus Agar oder agar-enthaltenden Meeresalgen isoliert wird. |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Agarose |
| Form | Pulver |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Analyse von Nukleinsäuren durch Gelelektrophorese |
| Menge | 500 g |
| Lagerungsbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern (15 bis 30 °C). |