Learn More
Emma Safety Footwear BAS Sicherheitsschuhe
Allzweck-Sicherheitsstiefel. Die Außensohle schützt vor Säure und Öl und wie ein Regenschirm vor Wasser. Das starke, knöchelstützende Obermaterial passt den Fuß eng und bequem.
132.00 € - 146.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | BAS |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec™ Sanitized Silver |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15938841
|
Emma Safety Footwear
MM70084837 |
37 |
132.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15948841
|
Emma Safety Footwear
MM70084838 |
38 |
132.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15958841
|
Emma Safety Footwear
MM70084839 |
39 |
132.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15968841
|
Emma Safety Footwear
MM70084840 |
40 |
146.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15978841
|
Emma Safety Footwear
MM70084841 |
41 |
146.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15988841
|
Emma Safety Footwear
MM70084842 |
42 |
132.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15998841
|
Emma Safety Footwear
MM70084843 |
43 |
132.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15908851
|
Emma Safety Footwear
MM70084844 |
44 |
146.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15918851
|
Emma Safety Footwear
MM70084845 |
45 |
132.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15928851
|
Emma Safety Footwear
MM70084846 |
46 |
132.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15938851
|
Emma Safety Footwear
MM70084847 |
47 |
132.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15948851
|
Emma Safety Footwear
MM70084848 |
48 |
132.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15958851
|
Emma Safety Footwear
MM70084849 |
49 |
132.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
- Material aus Vollleder
- GripForce™ Duo hitzebeständige Außensohle
- Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
- Sanitized
Spezifikation
EN ISO 20345:2011 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver | |
Stahl |
Schnüre | |
BAS | |
Leder |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Emma Safety Footwear BAS Sicherheitsschuhe