Learn More
Buerkle™ Fassventil
Das Fassventil erlaubt auch bei hochviskosen Flüssigkeiten ein schnelles und sauberes Entleeren. Es ist für Metallfässer mit 2 in. BSP-Tri-Sure Metallfassverschluss geeignet. Das Fassventil ermöglicht sowohl das Öffnen des Fassverschlusses, als auch das Entleeren und Wiederverschließen.
Marke: Buerkle™ 0536-0010
139.28 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Fassventil erlaubt auch bei hochviskosen Flüssigkeiten ein schnelles und sauberes Entleeren.
Es ist für Metallfässer mit 2 in. BSP-Tri-Sure Metallfassverschluss geeignet.
Das Fassventil ermöglicht sowohl das Öffnen des Fassverschlusses, als auch das Entleeren und Wiederverschließen selbst bei liegenden, vollen Fässern ohne diese bewegen zu müssen.
- Glasfaserverstärktes PP
- Dichtungen NBR
Spezifikation
blau | |
Fass mit 2 in. BSP TriSure-Verschluss | |
Glasfaserverstärktes PP |