Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Reinwasseraufbereitungssystem mit Installation
Kompaktes Thermo Scientific™ Barnstead™ Smart2Pure™ Wassersystem zur Umwandlung von Leitungswasser in Typ-1- als auch Typ-2-Wasser gemäß ASTM. Je nach Bedarf stehen Ihnen Kapazitäten von 3 oder 6 l/h zur Verfügung. Der Smart2Pure 3 und 6 verfügt über einen integrierten Tank (6 l) zum Aufbewahren des Typ-2-Wassers. Der Smart2Pure 12 ist wahlweise mit einem 30- oder einem 60-l-Tank für eine anpassbare Lagerkapazität verfügbar.
Marke:  Thermo Scientific™ 50129890INS
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16470831
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Auf Dauer wirtschaftlich:
  • Die Wasseraufbereitung erfolgt durch austauschbare Kartuschen mit Aquastop Schnellkupplung für einen schnellen Wechsel.
  • Modul 1 bietet eine Kombination aus Vorbehandlung und Umkehrosmose-Membran.
  • Modul 2 umfasst eine Reinstwasserkartusche, die ein hochwertiges, ultrareines Harz für eine konsistente Reinheit und eine lange Kartuschenlebensdauer enthält.
  • Anwenderfreundlich:
  • Einfache Wasserentnahme mit variabler Abgabegeschwindigkeit gewährleistet einen kontrollierten Fluss.
  • Neigbares Display für optimale Ablesbarkeit.
  • Für eine Reinstwasserqualität ganz nach Bedarf sind optionale UV-Lampen und Ultrafilter erhältlich.
  • Intelligenter integrierter 6 L-Tank für Smart2Pure 3 und 6:
  • Aus pigmentfreiem Material
  • Auslass am konischen Boden ermöglicht eine komplette Entleerung sowie effiziente Reinigung und Desinfektion.
  • Smart2Pure12 verfügt wahlweise über einen Tank mit 30 oder 60 L:
  • Die große Öffnung ermöglicht eine leichte und gründliche Reinigung per Hand.
  • Ein steriler Belüftungsfilter/Tanküberlaufauslass schützt vor Kontamination durch Mikroorganismen.
  • Ein optionaler CO2-Absorber verhindert zu hohe TOC-Werte durch den Einzug von CO2.
  • Der Polyethylen-Tank ist lichtundurchlässig.
  • Die Umwälzpumpe schützt bei Stillstand das Reinwasser vor Bakterienbefall und sorgt für niedrige Leitfähigkeitswerte.
  • Optionale platzsparende Wandmontage
  • Ein Auslass am konischen Boden ermöglicht die komplette Entleerung sowie eine effiziente Reinigung und Desinfektion. 
  • Optionaler Hand-Dispenser:
  • Höhere Flexibilität durch einen zusätzlichen Hand-Dispenser mit 3 m-Zuleitung (Artikelnr. 50138221)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    99 %
    <0,01 KBE/ml
    3/4 in. NPT
    Konus
    Typ 1
    Typ 1: 18,2 Mohm.cm bei 25 °C; Typ 2: 10 bis 15 Mohm.cm bei 25 °C
    1 bis 5 ppb
    RO-/Vorbehandlungskartusche, eine Reinstwasserkartusche, steriler 0,2 μm-Filter, Druckregler, UV-Lampe
    1 bis 6 bar
    12 l/h bei 10 °C
    12 l/h
    545 mm
    22 kg
    100/240 V
    Typ 1: 0,055 mu;S/cm
    0,005 EU/ml
    No
    1 l/min
    No
    Nein
    1 bis 6 bar
    Smart2Pure 12 UV/UF
    lt;1
    0,06 kW
    305 mm
    400 mm
    100/240 V 50/60 Hz
    50/60 Hz