Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ RO- und TII-Zubehör und -Verbrauchsmaterialien
Thermo Scientific™ ™ RO- und TII-Zubehör und Verbrauchsmaterialien umfassen Filter und Vorfilter, Kartuschen, Überlauf-Schwimmerschalter und Pumpen-Interlock-Kabel sowie Dispensierer und Drucker.
Marke:  Thermo Scientific™ LMX31
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10194803
  • 235.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Optimieren Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ RO und TII Zubehör und Verbrauchsmaterial. Barnstead RO und TII Zubehör und Verbrauchsmaterial umfassen Filter und Vorfilter, Kartuschen, Überlauf-Schwimmerschalter und Pumpen-Interlock-Kabel sowie Dispensiergeräte und Drucker.
Optimieren Sie Ihr Wasseraufbereitungssystem mit Thermo Scientific™ Barnstead™ RO und TII Zubehör und Verbrauchsmaterial. Barnstead RO und TII Zubehör und Verbrauchsmaterial umfassen Filter und Vorfilter, Kartuschen, Überlauf-Schwimmerschalter und Pumpen-Interlock-Kabel sowie Dispensiergeräte und Drucker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,055 µS/cm
<1 CFU/ml
Vorbehandelt
15 Mohm.cm bei 25 °C
1 bis 5 ppb
30 bis 100 psig (2 bis 6,9 bar)
Barnsteadtrade; TII Typ 2-Wassersystem
1 l/min
13,5 in.
19,5 in.
18,5 in.
100/240 V AC 50/60 Hz
50/60 Hz
UV-Lampe für Vorratstank
No
Typ 2
Nein
UV-Lampe für Vorratstank
4 °C° bis 40 °C°
< 1μM/mL
12 l/h
34,3 cm
49,5 cm
47 cm
100/240 V AC