Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Nanopure™
Stellen Sie mit dem kompakten und zuverlässigen Thermo Scientific™ Barnstead™ NanoPure™ System Reinstwasser her – ideal für Labors, die bis zu 15 l Reinstwasser täglich benötigen.
7488.05 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Produces water that exceeds ASTM™, ISO 3696 and CLSI-CLRW Type I water requirements. CE, CSA |
---|---|
Leitfähigkeit | 0.055 µS/cm |
Bakterieller Gehalt | <1 CFU/mL |
Speisewasserüberwachung | No |
Speisewasserquelle | Vorbehandelt |
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10411942
|
Thermo Scientific™
D11941 |
With TOC Monitor | Analytical | N/A | |||||
Beschreibung
Stellen Sie mit der hervorragenden Leistung des Thermo Scientific™ Barnstead™ NanoPure™ Systems Reinstwasser her – ideal für Labore, die bis zu 15 l Reinstwasser täglich benötigen. Das kompakte und zuverlässige System eignet sich für Anwendungen wie HPLC oder andere instrumentelle Analysen, Probenvorbereitung, Abspülen von Glaswaren oder molekularbiologische Aufgaben, bei denen Endotoxine und/oder Nukleasen störend wirken. Der optionale integrierte 6 l-Speisewassertank ermöglicht ein Aufstellen des Systems ohne direkten Anschluss an eine Wasserleitung. Das schwenkbare Display mit Hintergrundbeleuchtung ist besonders leicht zablesbar. Überwachen Sie die Speisewasserqualität für eine längere Lebensdauer der Kartusche.
Hauptmerkmale:- Maximale Flussrate (bei 0,69 bar [10 psi] Druckspeisung): 2 l/min (0,53 gal./min)
- Wassertemperatur Zulauf: 4 °C bis 40 °C (40 °F bis 104 °F)
- Integrierte UV-Oxidationskammer in einigen Modellen oxidiert und misst den Gehalt organischer Stoffe im Wasser
- Absoluter 0,2 μm-Endfilter sorgt für Wasser frei von Bakterien und Partikeln
- Systeme können bei spezifischen Anforderungen an das Speisewasser mit einem Kartuschenkit (separat erhältlich) angepasst werden
Systembetriebsmerkmale:
- Volumetrische oder zeitlich festgelegte Abgabe von Reinstwasser
- Mehrsprachiges Display
- Flüsterleiser Betrieb
- Druckminderer minimiert Probleme im Zusammenhang mit Schwankungen des Speisewasserdrucks
- Automatischer Reinigungszyklus hält das System sauber
- Standby-Modus rezirkuliert Wasser alle 10 Minuten in Zeiträumen des Nichtgebrauchs, um die Wasserqualität zu erhalten
- Automatische Kalibrierung überprüft die Elektronik und stellt präzise Reinheitsmessungen sicher
- Wand- oder Tischmontage ohne zusätzliche Komponenten
- Optionaler Thermo Scientific Barnstead Fern-Dispenser und Thermo Scientific Barnstead Accudispense volumetrischer Dispenser verfügbar für eine bis zu 2,4 m entfernte Wasserabgabe
Nanopure Analytical:
- Für empfindliche Nachweisverfahren, einschließlich Atomabsorption, ICP und ICP/MS, Ionenaustauschchromatographie (IC), Gaschromatographie (GC) und HPLC bei hoher Wellenlänge
Nanopure Analytical UV:
- Für wichtige Applikationen, die 18,2 MΩ-cm Wasser mit einem TOC von 1 bis 5 ppb benötigen, einschließlich HPLC-Applikationen mit niedrigen Wellenlängen, IC-, GC/MS- und TOC-Anwendungen
- Verwendet eine UV-Lampe mit zwei Wellenlängen, um organische Stoffe auf einen praktisch nicht nachweisbaren Wert zu oxidieren und einen minimalen Bakteriengehalt im System zu erreichen
- Macht den Anwender auf erforderlichen Austausch der UV-Lampe aufmerksam
Nanopure Biological UF:
- Für alle Analysen, deren Ergebnisse durch den Pyrogengehalt beeinflusst werden, einschließlich PCR sowie Zell- und Gewebekulturen
- Ein Ultrafilter im System sorgt für Reinstwasser mit nicht nachweisbarem Pyrogengehalt, weniger als 0,001 EU/ml, log-Reduktionswerte (LRV) über 6
- Verhindert die Ansammlung von kontaminierenden Partikeln an der Membranoberfläche; Nanopure spült Wasser in regelmäßigen Abständen in den Abfluss
- Automatischer Reinigungszyklus ermöglicht routinemäßige Reinigung auf Knopfdruck
Nanopure Life Science UV/UF:
- Für die anspruchsvollsten molekularbiologischen Applikationen einschließlich PCR, Elektrophorese sowie Zell- und Gewebekulturen
- Enthält modernste Ionenaustausch- und Filtrationstechnologie sowie eine UV-Lampe mit zwei Wellenlängen und einen Ultrafilter
- Das einzige validierte Wassersystem, das Nukleasen wie RNase und DNase sowie DNA aus belastetem Speisewasser entfernen kann
- Einschließlich automatischer Reinigung und automatischer und manueller Spülung des Ultrafilters
- Erzeugt 2 l/min (0,53 gal./min) Reinstwasser mit folgenden Gehalten an Inhaltsstoffen: <0,001 EU/ml Pyrogene, 0,01 KBE/ml Bakterien, <0,003 ng/ml RNase, <0,4 pg/μl DNase, TOC-Werte 1 bis 5 ppb und spezifische Widerstände von bis zu 18,2 MΩ-cm
Alle Modelle mit optionaler TOC-Überwachung verfügbar:
- TOC-Modelle messen den gesamten organischen Kohlenstoffgehalt von 1 bis 250 ppb und zeigen ihn auf dem Display an.
Bestellinformationen:
Optional erhältliches Zubehör: Accudispense (0903526), Fern-Dispenser (0903515), Drucker (AY1137X1), Kalibrierungsmodul (0903516), Pumpenschutz bei Niederdruck (D2706), Pumpenschutz bei niedrigem Wasserstand (D8964) und Abschaltschwimmer für Dosierüberlauf (AY1367X1). Diese Produkte sowie Kartuschenpakete und Verbrauchsmaterialien sind separat erhältlich. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihren Thermo Scientific Ansprechpartner.
Lieferumfang:
- Wandhalterung
- Reinigungsspritze
- UV-Lampe und/oder Ultrafilter (je nach Bedarf)
Erforderlich:
- Kartuschenkit (separat erhältlich)
Empfohlen für:
- HPLC
- ICP
- GC/MS
- Zell-/Gewebekultur
- PCR
Spezifikation
Produces water that exceeds ASTM™, ISO 3696 and CLSI-CLRW Type I water requirements. CE, CSA | |
<1 CFU/mL | |
Vorbehandelt | |
Typ 1 | |
No | |
40°F to 104°F | |
< 1μM/mL | |
17.5 x 13.5 x 19.5 in. (44.5 x 34.3 x 49.5 cm) | |
44.5 cm | |
34.3 cm | |
49.5 cm | |
100/240 V |
0.055 µS/cm | |
No | |
Up to 2 L/hr. | |
18,2 Mohm.cm | |
100 psig (6,9 bar) | |
4°C to 40°C | |
Single | |
17.5 in. | |
13,5 in. | |
19,5 in. | |
100/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |