Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
LabTower Barnstead TII (UV) mit 60 3L/min Pumpe
LabTower TII (UV) mit 20 3L/min Pumpe
LabTower TII (UV) mit 40 3L/min Pumpe
LabTower TII 20 mit 3L/min Pumpe
LabTower TII 40 mit 3L/min Pumpe
Permeatleistung:
20 l/h bei 15 °C
40 l/h bei 15 °C
60L/hr . bei 15 ° C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Bereiten Sie Leitungswasser zu hochreinem Wasser auf mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ TII – einer Komplettlösung mit Aufbereitungssystem und Tank. Das High-Tech-System sorgt für eine kontinuierliche Umwälzung des gereinigten Wassers im Tank und hält so die Wasserqualität auch während Stillstandzeiten aufrecht. Das Standgerät spart Platz auf dem Labortisch und ist mit einem integrierten 100 l-Tank ausgestattet. Müheloser Standortwechsel innerhalb der Laborräume dank Laufrollen.
Konsistente Wasserqualität
- Typ 2-Laborwasser erfüllt die Standards ASTM Typ II und CSLS-CLRW sowie die internationale Norm ISO 3696 LabTower ist für eine kontinuierliche Rezirkulation von aufbereitetem Tankwasser zum Erhalt der Wasserqualität auch bei Stillstand ausgelegt
- Zwei Systemoptionen mit Permeatfluss von 20 oder 40 l/h Standalone-System mit integriertem 100 l-Tank nimmt keine Labortisch-Arbeitsfläche ein. Rollen ermöglichen einfachen Standortwechsel Systeme können zur Erfüllung von steigenden Wasseranforderungen zu einem späteren Zeitpunkt aufgerüstet werden
- Abgabe direkt aus dem System über das Dispensierventil für Kalibrierungslösungen, Vorbereitung von Reagenzien, Befüllung von Behältern, allgemeine Spülvorgänge usw. Abgabe aus dem Tank zur Versorgung von Autoklaven, Spülmaschinen, Reinstwassersystemen usw.
- Bis zu 100 l Reinstwasser zur Abgabe bei Bedarf Lichtundurchlässiger Polypropylen-Reinstwassertank Konische Unterseite zur vollständigen Tankentleerung für die effiziente Reinigung und Desinfektion Anpassbare Einstellung des Tankvolumens kann für Zeiten mit geringem Bedarf programmiert werden, sodass nur verwendbares Wasser gespeichert wird
- Das große vierzeilige Display ist zur Verhinderung versehentlicher Änderungen der Systemeinstellungen codegeschützt Die beleuchtete und leicht lesbare Anzeige zeigt Informationen zu Widerstand und Leitfähigkeit, Status des Betriebsmodus wie “Produktion”, “Standby” oder Desinfektion und Tankvolumen in % an
- LabTower TII wurde zur Erfüllung oder zum Übertreffen der GLP-Anforderungen entwickelt Erhalt aufgezeichneter und rückverfolgbarer Daten durch Drucken über die RS-232-Schnittstelle und einen Drucker Sicherstellung hochqualifizierter und präziser Messungen der Leitfähigkeit durch eine Zellkonstante von 0,01 cm-1 bis zu einer Genauigkeit von ±0,1°C
- Ein 5μµm-Vorfilter und Aktivkohle in einer kombinierten Filterkartusche schützen die RO-Membran vor freiem Chlor und Partikeln Härtestabilisierende Kartusche schützt die Umkehrosmose vor hartem Wasser
- Vorbehandeltes Wasser wird mit Druck durch das permeable Umkehrosmosemodul gedrückt, wobei 97 bis 99 % aller anorganischen Ionen, 99 % der aufgelösten organischen Substanzen sowie Mikroorganismen und Partikel entfernt werden Der integrierte 100 l-Tank verfügt über einen konischen Auslass an der Unterseite zur Optimierung der Reinigung und Desinfektion
- RO-Membran entfernt bis zu 99 % der Verunreinigungen. Alle verbleibenden Ionen werden durch Reinstharze mit niedrigem TOC-Wert in der Ionenaustauschkartusche entfernt. Bestrahlung mit UV-Licht (nur bei TII-Einheiten mit UV-Option) entfernt vorhandene Bakterien und Keime
Spezifikation
Spezifikation
| Bakterienretention | 99% |
| Leitfähigkeit | 0,1 Rate 1.0μS/cm |
| Beschreibung | LabTower TII 40 mit 3L/min Pumpe |
| Bakterieller Gehalt | < 1CFU/mL |
| Feedwater Connector | 3/4 in. NPT |
| Speisewasserüberwachung | No |
| Speisewasserquelle | funktions |
| Flussrate | 1.5L/min . |
| Art des Produktwassers | Typ 2 |
| Elektrischer Widerstand | 10 bis 1 Mohm.cm |
| Mehr anzeigen |