Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Schlauchnippel-Kartuschen
Artikelnummer. 10311285 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Beschreibung:
1/2 Größe Mischbett mit Sauerstoffentfernung
1/2 Größe Mixed- Bed
2/3 Größe Mixed- Bed -und Bio -Entfernung
Kartuschenhalter mit Schlauchtülle
Kartuschenhalter mit Schlauchtülle, volle Größe, Kationenentfernung
Nunc, C8, MaxiSorp , 350uL
Volle Größe, Entfernung von organischen Stoffen
Volle Größe, Sauerstoffentfernung
Volle Größe, Ultrapure
Volle Größe, Ultrapure mit Entfernung von organischen Stoffen
Volle Größe, Vorbehandlung und Verhinderung von Ablagerungen
Volle Größe, hohe Kapazität
Volle Größe, makroretikular, Kationenentfernung
Harztyp:
Aktivkohle
Kationenaustausch
Makroretikularer Kationenaustausch
Mischbett und starker Kationenaustausch, Aktivkohle
Mischbett-Ionenaustausch mit Aktivkohle
Starker Anionenaustausch
UltraPure Ionenaustausch
Ultrapure Mischbett mit starkem Anionenaustausch
Ultrapure Mischbett-Ionenaustausch
Zweibett-Ionenaustausch
Zweibett-Ionenaustausch mit starkem Kationenaustausch
Packungsgröße:
1 Einheit
1 Stück
Artikelnummer. 10311285
Marke: Thermo Scientific™ D8905
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Reinigung von bis zu 75 l/h Wasser mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Schlauchnippel-Kartuschen für Routineaufgaben im Labor einschließlich Vorbehandlung.
Mit den kostengünstigen Thermo Scientific™ Barnstead™ Schlauchnippel-Kartuschen reinigen Sie Wasservolumen von bis zu 75 l/h. Diese Kartuschen sind ideal für Anwendungen wie Enthärtung, Entionisierung und Entfernung organischer Stoffe und Chlor geeignet und können mit dem einfachen, wandmontiertem Kartuschenhalter verwendet werden. Diese Kartuschen sind für drucklose Anwendungen konzipiert und enthalten an jedem Ende 3/8 in.-Schlauch-Anschlüsse. Der Farbindikator zeigt an, wenn das Harz in bestimmten Kartuschen verbraucht ist. Die Kartuschen werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt. Das System kann individuell angepasst werden und ist eine ideale Option für Routineaufgaben im Labor.
  • Ideal für Applikationen mit kleinen Volumina
  • Verwendet dieselben Harze überragender Qualität wie die B-Pure Kartuschen
  • Kartuschen werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt
  • Mit 3/8 in.-Schlauch-Anschlüssen an jedem Ende
  • D8822, D8950 und D8951 Kartuschen enthalten einen spitz zulaufenden, geraden Nippel für 3/8 ID-Schläuche.
  • Der Farbindikator zeigt an, wenn das Harz in bestimmten Kartuschen verbraucht ist
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kartuschenhalter mit Schlauchtülle, volle Größe, Kationenentfernung
Zur Verwendung mit (Geräte) Barnstead Wasseraufbereitungssystem
Particle Retention 3.000 Körner
Typ Kassette mit Schlauchtülle
Flussrate Bis zu 75 l/h
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kationenaustausch
Enthält Farbanzeige
Harztyp Kationenaustausch