Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Schlauchnippel-Kartuschen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit den kostengünstigen Thermo Scientific™ Barnstead™ Schlauchnippel-Kartuschen reinigen Sie Wasservolumen von bis zu 75 l/h. Diese Kartuschen sind ideal für Anwendungen wie Enthärtung, Entionisierung und Entfernung organischer Stoffe und Chlor geeignet und können mit dem einfachen, wandmontiertem Kartuschenhalter verwendet werden. Diese Kartuschen sind für drucklose Anwendungen konzipiert und enthalten an jedem Ende 3/8 in.-Schlauch-Anschlüsse. Der Farbindikator zeigt an, wenn das Harz in bestimmten Kartuschen verbraucht ist. Die Kartuschen werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt. Das System kann individuell angepasst werden und ist eine ideale Option für Routineaufgaben im Labor.
- Ideal für Applikationen mit kleinen Volumina
- Verwendet dieselben Harze überragender Qualität wie die B-Pure Kartuschen
- Kartuschen werden aus 100 % reinem Polypropylen hergestellt
- Mit 3/8 in.-Schlauch-Anschlüssen an jedem Ende
- D8822, D8950 und D8951 Kartuschen enthalten einen spitz zulaufenden, geraden Nippel für 3/8 ID-Schläuche.
- Der Farbindikator zeigt an, wenn das Harz in bestimmten Kartuschen verbraucht ist
Spezifikation
Spezifikation
| Kartuschengröße | Alle Größen |
| Beschreibung | Kartuschenhalter mit Schlauchtülle |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | LabTower EDI |
| Typ | Kartuschenhalter mit Schlauchtülle |
| Reinheitsmesser enthalten | Nein |
| Menge | Each |