Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus
Artikelnummer. p-4589242 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Modell:
Barnstead GenPure xCAD Plus (Tischversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus (Wandversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UF (Tischversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UF (Wandversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV (Tischversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV (Wandversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC (Tischversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV - TOC (Wandversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (Tischversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (Wandversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (Tischversion)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF - TOC (Wandversion)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15259325
Marke: Thermo Scientific™ 50136165
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dispensieren Sie mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus System zur hochreinen Wasseraufbereitung Typ-1-Reinstwasser aus bis zu drei Spendern gleichzeitig.
Gewinnen Sie Flexibilität im Labor mit dem neuen Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Reinstwassersystem. Seine modernen Technologien ermöglichen das gleichzeitige Dispensieren aus bis zu drei Fern-Dispensern für eine einfache Handhabung in gemeinsam genutzten Laborumgebungen. Dieses Laborwassersystem ist mit Leckagedetektion, elektronischer Abgabe für vollautomatische Volumensteuerung und Speisewasserüberwachung ausgestattet, mit der die Anwender auf Schwankungen in der Qualität des Speisewassers hingewiesen werden. Im Lieferumfang des Systems sind alle Verbrauchsmaterialien enthalten, die Sie für den ersten Einsatz benötigen, was die Bestellung und die Einrichtung erleichtert.
Alle GenPure Systeme erfüllen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM (Typ I), ISO 3696 (Gütegrad 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW.
xCAD (Extended Control and Dispenser, erweiterte Steuerung und Spender):
  • Das System erlaubt mehr Flexibilität bei der Abgabe von Reinstwasser mit einem Aktionsradius von 80 cm (32 in.).
  • Der ergonomische Dispenser-Arm sorgt für genaue Volumendosierung auf Knopfdruck.
  • Der flexible Dispenser bietet mehrere Positionen und kann gedreht, höhenverstellt und zu Ihrem Gefäß hin ausgezogen werden.
  • Das einzigartige Design erlaubt den mühelosen Zugriff auf alle Elemente der Systemsteuerung.
Gleichzeitige Abgabe aus bis zu drei Spendern:
  • Jedes System wird mit einem einzelnen xCAD Plus Fern-Dispenser geliefert.
  • Für mehr Flexibilität können ein oder zwei weitere xCAD Plus Dispenser hinzugefügt werden.
Integrierte Speisewasserüberwachung:
  • Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers.
  • Sollte die Qualität des Speisewassers unter den eingestellten Wert fallen, wird ohne Verzögerung eine Fehlermeldung angezeigt.
Online-TOC-Messungen mit Überwachung der UV-Intensität (nur bei Systemen mit optionaler TOC-Überwachung verfügbar):
  • TOC-Überwachung in Echtzeit ermöglicht die kontinuierliche Messung organischer Substanzen im Wasser.
  • Die fortlaufende Überwachung der UV-Intensität beseitigt das Risiko von falschen TOC-Werten aufgrund einer verringerten UV-Intensität.
  • Reicht die Intensität der UV-Lampe zur genauen TOC-Messung nicht mehr aus, warnt eine Fehlermeldung den Anwender.
UV-Fotooxidation 185/254 nm:
  • Ein leistungsstarkes UV-Gerät reduziert zuverlässig den Anteil von Mikroorganismen und ihren Metaboliten.
  • UV-Oxidation reduziert auch organische Verbindungen im Wasser auf sehr niedrige Konzentrationen.
Erkennung von Undichtigkeiten:
  • Wenn interne Undichtigkeiten erkannt werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Sofort einsatzbereit:
  • Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche, steriler Filter – alle Komponenten unter einer Bestellnummer.
Messung von Leitfähigkeit und Widerstandsfähigkeit:
  • Die Leitfähigkeitszellen werden vor jeder Messung über einen integrierten Referenzwiderstand genau mit Zellkonstanten von 0.01cm-1 kalibriert.
  • Die Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chip-Sensor mit einer Genauigkeit von ± 0.1 °C durchgeführt.
Schneller Kartuschenwechsel:
  • Die Aquastop Schnellkupplung ermöglicht auch während des Betriebs einen sekundenschnellen Kartuschenwechsel.
Genaue Dosierung:
  • Elektronische Dosierung für vollautomatische Volumenkontrolle von 0.01 bis 65 l mit <2 %.
GLP-konforme Dokumentation:
  • Eine Echtzeituhr und ein per Code geschütztes Betriebssystem verhindern unbefugte Änderungen an den Systemeinstellungen.
  • Eine RS-232-Schnittstelle mit einstellbarem Sendeintervall ermöglicht eine sichere Datenübertragung aller Messwerte, Fehlermeldungen sowie Datums- und Uhrzeitangaben an einen PC oder einen Protokolldrucker.
  • Die digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht das System und speichert die Fehlermeldungen der letzten vier Wochen automatisch.
  • Die USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Garantie: 1 Jahr auf alle Ersatzteile und Arbeitszeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Leitfähigkeit 0.055µS/cm
Beschreibung Barnstead GenPure xCAD Plus (wall version)
Bakterieller Gehalt <0.1 CFU/mL
Feedwater Connector 3/4 in.
Speisewasserüberwachung Integriert
Flussrate Bis zu 2 l/min
Art des Produktwassers Typ 1
Fern-Dispenser Yes
Elektrischer Widerstand 18,2 Mohm.cm bei 25 °C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Yes
TOC (Total Organic Carbon) 5 to 10 ppb
Typ Wasseraufbereitungssystem
Modell Barnstead GenPure xCAD Plus (Wandversion)
Betriebsdruck 0,1 bis 6 bar
Partikel > 0,2 µm/ml <1
Leistungsaufnahme 0.1 kW
Temperaturbereich (metrisch) 2°C to 35°C
Breite (angloamerikanisch) 14,6 in.
Breite (metrisch) 372 mm
Höhe (angloamerikanisch) 24 in.
Höhe (metrisch) 615 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 13 in.
Tiefe (metrisch) 330 mm
Elektrische Anforderungen 90/240 V 50/60 Hz
Spannung 90/240 V
Frequenz 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.