Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus UltraPure Reinstwasseraufbereitungssystem, mit Installation
Fisher Scientific - Gleichzeitiges Dispensieren von Reinstwasser vom Typ 1 mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus System von bis zu drei Dispensern.
Marke: Thermo Scientific™ 50136169INS
Beschreibung
Fisher Scientific – Gleichzeitiges Dispensieren aus bis zu drei Dispensern von Reinstwasser vom Typ 1 mit dem Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus System.
Alle GenPure Systeme erfüllen die Vorgaben der internationalen Normen ASTM (Typ I), ISO 3696 (Gütegrad 1), ASTM D1193 und CLSI-CLRW.xCAD (Extended Control and Dispenser, erweiterte Steuerung und Dispenser):
- Das System erlaubt mehr Flexibilität bei der Abgabe von Reinstwasser mit einem Aktionsradius von 32″ (80 cm).
- Der ergonomische Dispenser-Arm sorgt für genaue Volumendosierung auf Knopfdruck.
- Der flexible Dispenser bietet mehrere Positionen und kann gedreht, höhenverstellt und zu Ihrem Gefäß hin ausgezogen werden.
- Das einzigartige Design erlaubt den mühelosen Zugriff auf alle Elemente der Systemsteuerung.
Gleichzeitige Abgabe aus bis zu drei Dispensern:
- Jedes System wird mit einem einzelnen xCAD Plus Fern-Dispenser geliefert.
- Für mehr Flexibilität können ein oder zwei weitere xCAD Plus Dispenser hinzugefügt werden.
Integrierte Speisewasserüberwachung:
- Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers.
- Sollte die Qualität des Speisewassers unter den eingestellten Wert fallen, wird ohne Verzögerung eine Fehlermeldung angezeigt.
Online-TOC-Messungen mit Überwachung der UV-Intensität (nur bei Systemen mit optionaler TOC-Überwachung verfügbar):
- TOC-Überwachung in Echtzeit ermöglicht die kontinuierliche Messung organischer Substanzen im Wasser.
- Die fortlaufende Überwachung der UV-Intensität beseitigt das Risiko von falschen TOC-Werten aufgrund einer verringerten UV-Intensität.
- Reicht die Intensität der UV-Lampe zur genauen TOC-Messung nicht mehr aus, warnt eine Fehlermeldung den Anwender.
UV-Fotooxidation 185/254 nm:
- Ein leistungsstarkes UV-Gerät reduziert zuverlässig den Anteil von Mikroorganismen und ihren Metaboliten.
- UV-Oxidation reduziert auch organische Verbindungen im Wasser auf sehr niedrige Konzentrationen.
Erkennung von Undichtigkeiten:
- Wenn interne Undichtigkeiten erkannt werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Sofort einsatzbereit:
- Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche, steriler Filter – alle Komponenten unter einer Bestellnummer.
Messung von Leitfähigkeit/spezifischem Widerstand:
- Die Leitfähigkeitsmesszellen werden vor jeder Messung über einen integrierten Referenzwiderstand genau mit Zellkonstanten von 0,01 cm-1 kalibriert.
- Die Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chip-Sensor mit einer Genauigkeit von ± 0,1 °C durchgeführt.
Schneller Kartuschenwechsel:
- Die Aquastop Schnellkupplung ermöglicht auch während des Betriebs einen sekundenschnellen Kartuschenwechsel.
Exakte Dosierung:
- Elektronische Dosierung für vollautomatische Volumenkontrolle von 0,01 bis 65 l mit < 2 % Genauigkeit.
GLP-konforme Dokumentation:
- Eine Echtzeituhr und ein per Code geschütztes Betriebssystem verhindern unbefugte Änderungen an den Systemeinstellungen.
- Eine RS-232-Schnittstelle mit einstellbarem Sendeintervall ermöglicht eine sichere Datenübertragung aller Messwerte, Fehlermeldungen sowie Datums- und Uhrzeitangaben an einen PC oder einen Protokolldrucker.
- Die digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht das System und speichert die Fehlermeldungen der letzten vier Wochen automatisch.
- Die USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Spezifikation
0,055 µS/cm | |
lt;0,1 CFU/ml | |
3/4 in. | |
Bis zu 2 l/min | |
1 bis 5 ppb | |
0,1 bis 6 bar | |
0,1 kW | |
14,6 in. | |
24 in. | |
13 in. | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (Wandversion) | |
< 0,001 EU/ml | |
Integriert | |
18,2 Mohm.cm bei 25 °C | |
Barnstead GenPure xCAD Plus UV/UF (Wandversion) | |
lt;1 | |
2 °C° bis 35 °C° | |
372 mm | |
615 mm | |
330 mm | |
90/240 V |