Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro Wasseraufbereitungssystem UV mit Installation
Das Barnstead™ GenPure™ Pro Wasseraufbereitungssystem ist für die anspruchsvollsten Laboranwendungen geeignet und liefert hochreines 18,2 Megaohm-cm-Wasser in gleichbleibender Qualität.
Marke:  Thermo Scientific™ 50131922INS
7350.00 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16490831
  • 10500.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Wasserabgabe für verschiedene Anforderungen:
  • Der neue flexible Dispenser erlaubt die Abgabe in einem Radius von 24 ″ (60 cm) um das System herum und ermöglicht so das Befüllen von größeren Gefäßen und das Waschen von Glaswaren.
Integrierte Speisewasserüberwachung:
  • Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers. Jegliches Überschreiten eines Grenzwerts wird sofort angezeigt, um die Lebensdauer der Kartusche zu maximieren.
UV-Fotooxidation 185/254 nm:
  • Ein leistungsstarkes UV-Gerät reduziert zuverlässig den Anteil von Mikroorganismen und ihren Metaboliten.
  • UV-Oxidation reduziert auch organische Verbindungen im Wasser auf sehr niedrige Konzentrationen.
Sofort einsetzbar:
  • Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche und steriler Filter sind alle unter einer Bestellnummer erhältlich.
  • Die standardmäßig verfügbare Leckagedetektion warnt Anwender vor auftretenden Undichtigkeiten.
Messung von Leitfähigkeit und Resistivität:
  • Die Leitfähigkeitsmesszellen werden vor jeder Messung über einen integrierten Referenzwiderstand genau mit Zellkonstanten von 0,01 cm-1 kalibriert.
  • Die Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chip-Sensor mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C durchgeführt.
Genaue Dosierung:
  • Ein Hochpräzisions-POM-Ablassventil ermöglicht die Abgabe mit Sterilfilter.
  • Das System bietet eine elektronische Dosierung zur vollautomatischen Volumenkontrolle von 0,01 bis 65 l mit einer Genauigkeit von < 2 %.
GLP-konforme Dokumentation
  • Eine Echtzeituhr und ein per Code geschütztes Betriebssystem verhindern unbefugte Änderungen an den Systemeinstellungen.
  • Das System bietet eine RS-232-Schnittstelle mit einstellbarem Sendeintervall für eine sichere Datenübertragung aller Messwerte, Fehlermeldungen, Datums- und Uhrzeitangaben an einen PC oder Protokolldrucker.
  • Die digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht das System und speichert die Fehlermeldungen der letzten vier Wochen automatisch.
  • Die USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Neigbare Bedienfelder für optimale Sichtbarkeit:
  • Die ergonomisch gestaltete Steuereinheit lässt sich für eine optimale Tastaturbedienung und gute Ablesbarkeit neigen.
  • Das Bedienfeld besteht einer beleuchteten, vierzeiligen alphanumerischen Anzeige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,055 µS/cm
lt;0,1 CFU/ml
3/4 in. NPT
18.2 MOhm cm
GenPure Pro UV/UF TOC
lt;1
2 °C° bis 35 °C°
330 mm
615 mm
472 mm
90/240 V
GenPure Reinstwasser-Aufbereitungssystem mit UV-Photooxidation, Ultrafiltrationsmembran und TOC-Monitor
< 0,001 EU/ml
Bis zu 2 l/min
1 bis 5 ppb
2 bis 6 bar
0,1 kW
13 in.
24,2 in.
18,6 in.
90/240 V 50/60 Hz
50/60 Hz