Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro Wasseraufbereitungssystem UV mit Installation
Das Barnstead™ GenPure™ Pro Wasseraufbereitungssystem ist für die anspruchsvollsten Laboranwendungen geeignet und liefert hochreines 18,2 Megaohm-cm-Wasser in gleichbleibender Qualität.
Marke: Thermo Scientific™ 50131950INS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Wasserabgabe für verschiedene Anforderungen:
- Der neue flexible Dispenser erlaubt die Abgabe in einem Radius von 24 ″ (60 cm) um das System herum und ermöglicht so das Befüllen von größeren Gefäßen und das Waschen von Glaswaren.
Integrierte Speisewasserüberwachung:
- Eine zusätzliche Messzelle überwacht die Leitfähigkeit des Speisewassers. Jegliches Überschreiten eines Grenzwerts wird sofort angezeigt, um die Lebensdauer der Kartusche zu maximieren.
UV-Fotooxidation 185/254 nm:
- Ein leistungsstarkes UV-Gerät reduziert zuverlässig den Anteil von Mikroorganismen und ihren Metaboliten.
- UV-Oxidation reduziert auch organische Verbindungen im Wasser auf sehr niedrige Konzentrationen.
Sofort einsetzbar:
- Druckschalter für Speisewasser, Wandhalterung, UV-Lampe, Reinstwasserkartusche und steriler Filter sind alle unter einer Bestellnummer erhältlich.
- Die standardmäßig verfügbare Leckagedetektion warnt Anwender vor auftretenden Undichtigkeiten.
Messung von Leitfähigkeit und Resistivität:
- Die Leitfähigkeitsmesszellen werden vor jeder Messung über einen integrierten Referenzwiderstand genau mit Zellkonstanten von 0,01 cm-1 kalibriert.
- Die Temperaturmessungen werden mit einem Platin-Chip-Sensor mit einer Genauigkeit von ±0,1 °C durchgeführt.
Genaue Dosierung:
- Ein Hochpräzisions-POM-Ablassventil ermöglicht die Abgabe mit Sterilfilter.
- Das System bietet eine elektronische Dosierung zur vollautomatischen Volumenkontrolle von 0,01 bis 65 l mit einer Genauigkeit von < 2 %.
GLP-konforme Dokumentation
- Eine Echtzeituhr und ein per Code geschütztes Betriebssystem verhindern unbefugte Änderungen an den Systemeinstellungen.
- Das System bietet eine RS-232-Schnittstelle mit einstellbarem Sendeintervall für eine sichere Datenübertragung aller Messwerte, Fehlermeldungen, Datums- und Uhrzeitangaben an einen PC oder Protokolldrucker.
- Die digitale Mikroprozessorsteuerung überwacht das System und speichert die Fehlermeldungen der letzten vier Wochen automatisch.
- Die USP-konforme Leitfähigkeitsmessung mit Temperaturkompensation kann ein- oder ausgeschaltet werden.
Neigbare Bedienfelder für optimale Sichtbarkeit:
- Die ergonomisch gestaltete Steuereinheit lässt sich für eine optimale Tastaturbedienung und gute Ablesbarkeit neigen.
- Das Bedienfeld besteht einer beleuchteten, vierzeiligen alphanumerischen Anzeige.
Spezifikation
0,055 µS/cm | |
lt;0,1 CFU/ml | |
3/4 in. NPT | |
18.2 MOhm cm | |
Thermo Scientific GenPure Pro UV | |
lt;1 | |
2 °C° bis 35 °C° | |
330 mm | |
615 mm | |
472 mm | |
90/240 V |
GenPure Reinstwasser-Aufbereitungssystem mit UV-Photooxidation und Ultrafiltrationsmembran | |
< 0,001 EU/ml | |
Bis zu 2 l/min | |
1 bis 5 ppb | |
2 bis 6 bar | |
0,1 kW | |
13 in. | |
24,2 in. | |
18,6 in. | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |