Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Destillationsanlagen
Entfernen Sie mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Destillationsanlagen anorganische Feststoffe, organische Stoffe, Bakterien und Pyrogene aus dem Wasser.
Marke:  Thermo Scientific™ A1013-B-61
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15148656
  • 7880.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Entfernen Sie durch die Destillation mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Destillationsanlagen anorganische Feststoffe, organische Stoffe, Bakterien und Pyrogene aus dem Wasser. Wählen Sie zwischen Tisch- oder Standmodellen. Die Destillationsanlagen werden aus Kupfer und Bronze mit einer Beschichtung aus reinem Zinn hergestellt. Sie sind in fünf verschiedenen Größen für Ihre individuellen Produktionsansprüche erhältlich. Die inerte Beschaffenheit von Zinn verhindert, dass Kontaminanten in das Wasser auslaugen. Mobile Destillationsanlagen ermöglichen eine schnelle Einrichtung, während elektrische Standdestillationsanlagen mit Übertemperaturschutz eine erhöhte Sicherheit bieten. Dampfdestillationsanlagen sind mit optionalen automatischen Steuerungen für den unbeaufsichtigten Betrieb ausgestattet.
  • Dank des doppelwandigen Boilers und durch das Vorheizen des Speisewassers sparen Sie Elektrizität.
  • Der belüftete Kondensator ermöglicht die Abscheidung von gasförmigen Verunreinigungen.
  • Der einzigartige Dekonzentrator entfernt kalkbildende Verunreinigungen aus dem Boiler.
  • Das einzigartige Q-Baffle gewährleistet pyrogenfreies Wasser hoher Qualität, indem mit Verunreinigungen beladene Wassertropfen aus dem Dampf abgeschieden werden.
  • Die Destillationsanlage enthält einen platzsparenden horizontalen Kondensator.
  • Die Metallkonstruktion kann über Jahre hinweg verwendet werden.
  • Die Leitungskomponenten aus inertem reinem Zinn gewährleisten Produktwasser hoher Qualität.
Mobile Destillationsanlagen:
  • Erfordern weder permanente Installationen noch elektrische Anschlüsse und lassen sich somit schnell in Betrieb nehmen
  • Enthalten einen Sensor zum Erkennen zu niedriger Füllstände und gewährleisten damit eine hohe Sicherheit
  • Tischmontage
Elektrische Standdestillationsanlage:
  • Standardmäßig inklusive Untergestell
  • Verbesserte Sicherheit dank neuem Übertemperaturschutz-System
  • Einfachere Installation dank neuer Plug-and-Play-Hardware
  • Verarbeitet Kapazitäten von 3,8 bis 38 l/h
  • Enthält einen Niedrigfüllstandsensor zum Schutz der Heizelemente bei Unterbrechung der Wasserversorgung
  • Unbeaufsichtigter Betrieb möglich mit optionaler, vollautomatischer Steuerung
  • Stoppt das Destillationsgerät, wenn der Vorratstank voll ist und startet es, wenn der Wasserstand den voreingestellten Pegel unterschreitet
  • Lässt Wasser aus dem Boiler der Destillationsanlage zu ausgewählten Intervallen von zwei, vier, acht oder 16 Stunden ab, um die Entstehung von Ablagerungen zu reduzieren
Dampfdestillationsanlage:
  • Nutzt den verfügbaren internen Dampf als Hitzequelle
  • Optionale voll automatische Steuerungen erlauben einen unbeaufsichtigten Betrieb
  • Stoppt das Destillationsgerät, wenn der Vorratstank voll ist und startet es, wenn der Wasserstand den voreingestellten Pegel unterschreitet
  • Lässt Wasser aus dem Boiler der Destillationsanlage zu ausgewählten Intervallen von zwei, vier, acht oder 16 Stunden ab, um die Entstehung von Ablagerungen zu reduzieren
  • Dampfdruck: 35 bis 50 psi
  • Boilerleistung (PS): 3,5
  • Dampfflussrate: 41 kg/h (90 lb./h)
Bestellinformationen:
Automatische Steuerungssysteme sind für alle Destillationsanlagen verfügbar: G2100 (für Modelle 3,8 l/h [1 gal./h], 7,6 l/h [2 gal./h]), G2110 (18,9 l/h [5 gal./h]), G2125 (38 l/h [10 gal./h]) und G2010 (38 l/h [10 gal./h]). Separat bestellen.
Dieses Produkt ist nicht in allen Regionen erhältlich.
Im Lieferumfang enthalten:
Bodenstativ (außer für tragbares Modell A1007).
Erfordert:
Vorratsreservoir, UV-Leuchte und Ventgard-Luftfilter (separat bestellen)
Empfohlen für:
Puffer-/Reagenzvorbereitung, Glaswarenreinigung, Wasserzufuhr für Spülmaschinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Elektrisch
26 A
240 V, 50/60 Hz
1
2 gal./h
68 in.
23 in.
16 gal . / Std.
11 in.
UL, CUL
7.6L/hr .
28 x 58 x 173 cm (11 x 23 x 68 in.)
50/60 Hz
240 V
2 gal./h (240 V), elektrisch, mit Bodenstativ
173 cm
58 cm
61 l/h
28 cm