Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für klassische Destillationsanlagen
Erhalten Sie mit Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien wie z. B. UV-Lampen und Luftfiltern die Leistung Ihrer Thermo Scientific™ Barnstead™ klassischen Destillationsanlage.
Marke: Thermo Scientific™ 25001-DB
Beschreibung
Erhalten Sie die Leistung Ihrer Destillationsanlage mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien für klassische Destillationsanlagen inklusive UV-Lampe und Thermo Scientific™ Ventgard™ Filterelement (dem Verbrauchsmaterialteil der Ventgard Filtereinheit). Verhindern Sie mit dem Ventgard Luftfilter, dass Luft über die Belüftung des Kondensators in den Tank eindringt, und schützen Sie gespeichertes Wasser vor Schwebstoffen in der Luft, organischen Stoffen und CO2.
Erhalten Sie die Leistung Ihrer Destillationsanlage mit Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien für klassische Destillationsanlagen inklusive UV-Lampe und Thermo Scientific™ Ventgard™ Filterelement (dem Verbrauchsmaterialteil der Ventgard Filtereinheit). Verhindern Sie mit dem Ventgard Luftfilter, dass Luft über die Belüftung des Kondensators in den Tank eindringt, und schützen Sie gespeichertes Wasser vor Schwebstoffen in der Luft, organischen Stoffen und CO2.
Spezifikation
Ventguard Filterelement | |
Barnstead Classic Destillationsanlagen | |
Ventguard Filterelement | |
Passend für Ventguard Luftfilter |